Tisk…
3-(Methylthio)butanal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-(Methylthio)butyraldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ300
W337404-100G-K W337404-1KG-K W337404-250G-K
SIALW337404-100G-KEA 6890 CZK
SIALW337404-100G-K SIALW337404-1KG-K SIALW337404-250G-K
3-(Methylthio)butanal, Sigma-Aldrich®
3-(Methylthio)butanal
Vzorec: C₅H₁₀OS
MDL Number: MFCD00036622
CAS číslo: 16630-52-7
EINECS: 240-678-7