3-(Methylthio)butanal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-(Methylthio)butyraldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ300
W337404-100G-K
W337404-1KG-K
W337404-250G-K
SIALW337404-100G-KEA
6890
CZK
SIALW337404-100G-K
SIALW337404-1KG-K
SIALW337404-250G-K
3-(Methylthio)butanal, Sigma-Aldrich®
3-(Methylthio)butanal
Vzorec:
C₅H₁₀OS |
MDL Number:
MFCD00036622 CAS číslo: 16630-52-7 EINECS: 240-678-7 |