Tisk…
3-(Methylthio)butanal 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Methylthio)butyraldehyde
B22033.09 B22033.18
B22033.09EA 851 CZK
B22033.09 B22033.18
3-(Methylthio)butanal 95%
3-(Methylthio)butanal
Purity: 95% CAS No.: 16630-52-7 Molecular Formula: CH3SCH(CH3)CH2CHO Formula Weight: 118.20 Flash Point: 62°(144°F) Boiling Point: 63-65°/11mm MDL No.: MFCD00036622
Vzorec: C₅H₁₀OS
Bod varu: 63…65 °C (11 mmHg)
Bod vzplanutí: 62 °C (144 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036622
CAS číslo: 16630-52-7
EINECS: 240-678-7