Tisk…
L(+)-Ornithine hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-Orn-OH Hydrochloride, H-Orn-OH·HCl
129560250 129561000 129565000
ACRO129560250EA 1370 CZK
ACRO129560250 ACRO129561000 ACRO129565000
L(+)-Ornithine hydrochloride 99%
L(+)-Ornithine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
MW: 168.62
Bod tání: 245 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064562
CAS číslo: 3184-13-2
EINECS: 221-678-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Solubility (5 % in 1 N HCl) Clear colorless
Specific optical rotation +21° to +24° (20°C, 589 nm) (c=5, 1 N HCl)