Vismut 1000 mg/L Bi in 5% kyselině dusičné (from Bi) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Scientific
88054.AE
88054.AP
88054.AEEA
1350
CZK
88054.AE
88054.AP
Vismut 1000 mg/L Bi in 5% kyselině dusičné (from Bi) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standrardy - bismut
Molecular Formula: Bi in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033
Certifikace: Traceable to NIST