Tisk…
Vismut 1000 mg/L Bi in 5% kyselině dusičné (from Bi) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13822.AD 13822.AE 13822.AP
13822.ADEA 1800 CZK
13822.AD 13822.AE 13822.AP
Vismut 1000 mg/L Bi in 5% kyselině dusičné (from Bi) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standrardy - bismut
Molecular Formula: Bi in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033
Traceable to NIST
Certifikace: Traceable to NIST