Tisk…
Vismut 10000 mg/L Bi in 5% kyselině dusičné (from Bi) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14388.AD 14388.AE 14388.AP
14388.ADEA 3570 CZK
14388.AD 14388.AE 14388.AP
Vismut 10000 mg/L Bi in 5% kyselině dusičné (from Bi) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standrardy - bismut
Molecular Formula: Bi in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033
Certifikace: Traceable to NIST