Tisk…
2-Chloro-p-benzoquinone 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chlorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2-Chloro-1,4-benzoquinone
331220050 331220250
ACRO331220050EA 2700 CZK
ACRO331220050 ACRO331220250
2-Chloro-p-benzoquinone 95%
2-Chloro-p-benzoquinone
Vzorec: C₆H₃ClO₂
MW: 142,54 g/mol
Bod tání: 52…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075260
CAS číslo: 695-99-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥94 %