2,5-Dichloro-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,5-Dichloro-1,4-benzoquinone, 2,5-Dichlorobenzo-1,4-quinone
M-Clarity™ quality level = MQ200
431974-10G
431974-1G
SIAL431974-10GEA
6070
CZK
SIAL431974-10G
SIAL431974-1G
2,5-Dichloro-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichloro-p-benzoquinone
Vzorec:
C₆H₂Cl₂O₂ MW: 176,99 g/mol |
MDL Number:
MFCD00041736 CAS číslo: 615-93-0 EINECS: 210-453-8 |