Tisk…
2,5-Dichloro-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,5-Dichloro-1,4-benzoquinone, 2,5-Dichlorobenzo-1,4-quinone
M-Clarity™ quality level = MQ200
431974-10G 431974-1G
SIAL431974-10GEA 6070 CZK
SIAL431974-10G SIAL431974-1G
2,5-Dichloro-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichloro-p-benzoquinone
Vzorec: C₆H₂Cl₂O₂
MW: 176,99 g/mol
MDL Number: MFCD00041736
CAS číslo: 615-93-0
EINECS: 210-453-8