Tisk…
Dihydrocoumarin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W238104-10KG-K W238104-1KG-K W238104-5KG-K
SIALW238104-10KG-KEA 9880 CZK
SIALW238104-10KG-K SIALW238104-1KG-K SIALW238104-5KG-K
Dihydrocoumarin, Sigma-Aldrich®
Dihydrocoumarin
Vzorec: C₉H₈O₂
MDL Number: MFCD00006881
CAS číslo: 119-84-6
EINECS: 204-354-9