Dihydrocoumarin ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Chroman-2-One, 1,2-Benzodihydropyrone
B21229.0E
B21229.22
B21229.36
B21229.0EEA
13180
CZK
B21229.0E
B21229.22
B21229.36
Dihydrocoumarin ≥99%
Dihydrocoumarin
Purity: 99%
CAS No.: 119-84-6
Molecular Formula: C9H8O2
Formula Weight: 148.16
Flash Point: 130°(266°F)
Refractive Index: 1.5560
Melting Point: 24-25°
Boiling Point: 272°
Beilstein Reference: 4584
MDL No.: MFCD00006881
Vzorec:
C₉H₈O₂ MW: 148,16 g/mol Bod varu: 272 °C Bod tání: 24…25 °C Hustota: 1,169 Bod vzplanutí: 130 °C (266 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006881 CAS číslo: 119-84-6 EINECS: 204-354-9 |