Tisk…
Ethyl butyrylacetate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethyl Butyrylacetate, Ethyl 3-oxohexanoate
118190250 118191000
ACRO118190250EA 1060 CZK
ACRO118190250 ACRO118191000
Ethyl butyrylacetate 98%
Ethyl butyrylacetate
Vzorec: C₈H₁₄O₃
MW: 158.2
Bod varu: 104 °C (22 mmHg)
Hustota: 1 g/cm³
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009401
CAS číslo: 3249-68-1
EINECS: 221-835-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4290 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Insoluble matter ≤0.01 %