Tisk…
4-Piperidinemethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Piperidin-4-ylmethanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
497312-25G 497312-5G
SIAL497312-25GEA 19140 CZK
SIAL497312-25G SIAL497312-5G
4-Piperidinemethanol, Sigma-Aldrich®
4-Piperidinemethanol
Vzorec: C₆H₁₃NO
MDL Number: MFCD00174228
CAS číslo: 6457-49-4