Tisk…
4-Piperidinemethanol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Piperidin-4-ylmethanol
380630050 380630250
ACRO380630050EA 2840 CZK
ACRO380630050 ACRO380630250
4-Piperidinemethanol 98%
4-Piperidinemethanol
Vzorec: C₆H₁₃NO
Bod varu: 118…120 °C (10 mmHg)
Bod tání: 57…61 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00174228
CAS číslo: 6457-49-4
UN: 3263
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 62 °C
GC ≥97.5 %