Tisk…
3-Piperidinemethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)piperidine
M-Clarity™ quality level = MQ200
155233-25G 155233-5G
SIAL155233-25GEA 4440 CZK
SIAL155233-25G SIAL155233-5G
3-Piperidinemethanol, Sigma-Aldrich®
3-Piperidinemethanol
Vzorec: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
MDL Number: MFCD00005997
CAS číslo: 4606-65-9
EINECS: 225-013-0