3-Piperidinemethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-(Hydroxymethyl)piperidine
M-Clarity™ quality level = MQ200
155233-25G
155233-5G
SIAL155233-25GEA
4440
CZK
SIAL155233-25G
SIAL155233-5G
3-Piperidinemethanol, Sigma-Aldrich®
3-Piperidinemethanol
Vzorec:
C₆H₁₃NO MW: 115,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005997 CAS číslo: 4606-65-9 EINECS: 225-013-0 |