Tisk…
2-Piperidinemethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
155225-5G 155225-100G 155225-25G
SIAL155225-5GEA 2820 CZK
SIAL155225-5G SIAL155225-100G SIAL155225-25G
2-Piperidinemethanol, Sigma-Aldrich®
2-Piperidinemethanol
Vzorec: C₆H₁₃NO
MDL Number: MFCD00005987
CAS číslo: 3433-37-2
EINECS: 222-333-2