Tisk…
2-Piperidinemethanol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)piperidine
168030250 168031000 168030050
ACRO168030250EA 5230 CZK
ACRO168030250 ACRO168031000 ACRO168030050
2-Piperidinemethanol 97%
2-Piperidinemethanol
Vzorec: C₆H₁₃NO
Bod varu: 100…102 °C (8hPa)
Bod tání: 58…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005987
CAS číslo: 3433-37-2
EINECS: 222-333-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light orange Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %