Tisk…
2-Methylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
686956-1G 686956-250MG
SIAL686956-1GEA 12030 CZK
SIAL686956-1G SIAL686956-250MG
2-Methylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
2-Methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₆N₂
MDL Number: MFCD00128182
CAS číslo: 5053-43-0