Tisk…
3-Methyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M75802-25G M75802-5G
SIALM75802-25GEA 4670 CZK
SIALM75802-25G SIALM75802-5G
3-Methyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₆N₂
MDL Number: MFCD00005240
CAS číslo: 1453-58-3
EINECS: 215-925-7