Tisk…
3-Methyl-1H-pyrazole 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
127560050 127560250
ACRO127560050EA 1160 CZK
ACRO127560050 ACRO127560250
3-Methyl-1H-pyrazole 99%
3-Methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₆N₂
Hustota: 1,02 g/cm³
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005240
CAS číslo: 1453-58-3
EINECS: 215-925-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4945 to 1.4965 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %