Kadmium 1000 mg/L Cd in 5% kyselině dusičné (from Cd) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
88056.AE
88056.AP
88056.AEEA
1390
CZK
88056.AE
88056.AP
Kadmium 1000 mg/L Cd in 5% kyselině dusičné (from Cd) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - kadmium
Molecular Formula: Cd in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010914
Certifikace: Traceable to NIST