Tisk…
Olovo 1000 mg/L Pb in 5% kyselině dusičné (from Pb) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
88075.AE 88075.AP
88075.AEEA 1380 CZK
88075.AE 88075.AP
Olovo 1000 mg/L Pb in 5% kyselině dusičné (from Pb) Specpure® standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - olovo
Molecular Formula: Pb in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134050
Certifikace: Traceable to NIST