Arzen, 1000 mg/L in 5% kyselině dusičné (from As) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
33559.AE
33559.AP
33559.AEEA
1360
CZK
33559.AE
33559.AP
Arzen, 1000 mg/L in 5% kyselině dusičné (from As) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standrady - arzen
Molecular Formula: As in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085309
Certifikace: Traceable to NIST