Tisk…
Trilithium citrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
213209-100G 213209-500G
SIAL213209-100GEA 0 CZK
SIAL213209-100G SIAL213209-500G
Trilithium citrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Trilithium citrate hydrate
Vzorec: C₆H₅Li₃O₇·H₂O
MW: 227,94 g/mol
CAS číslo: 313222-91-2
EINECS: 213-045-8