Elaidic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(E)-Octadec-9-enoic acid
A14832.06
A14832.14
A14832.03
A14832.06EA
4810
CZK
A14832.06
A14832.14
A14832.03
Elaidic acid ≥98%
Elaidic acid
Purity: 98%
CAS No.: 112-79-8
Molecular Formula: C18H34O2
Formula Weight: 282.47
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₁₈H₃₄O₂ MW: 282.47 Bod varu: 288 °C (100 mmHg) Bod tání: 41…45 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00063954 CAS číslo: 112-79-8 EINECS: 204-006-6 |