Methyl mercaptoacetate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L03783.14
L03783.22
L03783.36
L03783.14EA
827
CZK
L03783.14
L03783.22
L03783.36
Methyl mercaptoacetate ≥98%
Methyl mercaptoacetate
Purity: 98%
CAS No.: 2365-48-2
Molecular Formula: C3H6SO2
Formula Weight: 106.14
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Stench
Melting Point: -3°
Boiling Point: 148-149°
Beilstein Reference: 506259
UN No.: 1228
MDL No.: MFCD00004873
Vzorec:
C₃H₆O₂S Bod varu: 148…149 °C Bod tání: –3 °C Hustota: 1,163 Bod vzplanutí: 56 °C (132 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004873 CAS číslo: 2365-48-2 EINECS: 219-121-7 ADR: 3,III |