Tisk…
Methyl mercaptoacetate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
148885000 148881000
ACRO148885000EA 2450 CZK
ACRO148885000 ACRO148881000
Methyl mercaptoacetate 95%
Methyl mercaptoacetate
Vzorec: C₃H₆O₂S
MW: 106,15 g/mol
Bod varu: 156…159 °C (10 mmHg)
Bod tání: –24 °C
Hustota: 1,187 g/cm³
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004873
CAS číslo: 2365-48-2
EINECS: 219-121-7
UN: 1228
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %