Tisk…
Ethyl mercaptoacetate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
118671000 118675000 118670025
ACRO118671000EA 2260 CZK
ACRO118671000 ACRO118675000 ACRO118670025
Ethyl mercaptoacetate 99%
Ethyl mercaptoacetate
Vzorec: C₄H₈O₂S
Bod varu: 54 °C (12 mmHg)
Bod tání: –80 °C
Hustota: 1,09 g/cm³
Bod vzplanutí: 47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004874
CAS číslo: 623-51-8
EINECS: 210-800-3
UN: 1228
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %