Tisk…
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
D69300-25G D69300-5G
SIALD69300-25GEA 46020 CZK
SIALD69300-25G SIALD69300-5G
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine, Sigma-Aldrich®
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
Vzorec: C₄HCl₂N₃O₂
MW: 193,98 g/mol
MDL Number: MFCD00006107
CAS číslo: 4316-93-2
EINECS: 224-340-6