Tisk…
2-Chloro-5-fluoropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
651753-1G 651753-250MG
SIAL651753-1GEA 9900 CZK
SIAL651753-1G SIAL651753-250MG
2-Chloro-5-fluoropyrimidine, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Vzorec: C₄H₂ClFN₂
MW: 132,52 g/mol
MDL Number: MFCD03788197
CAS číslo: 62802-42-0
UN: 3267
ADR: 8,III