Tisk…
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
596728-25G 596728-5G
SIAL596728-25GEA 6730 CZK
SIAL596728-25G SIAL596728-5G
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
MDL Number: MFCD00090472
CAS číslo: 1780-26-3