Tisk…
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H50493.03 H50493.06
H50493.03EA 1800 CZK
H50493.03 H50493.06
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine ≥97%
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 1780-26-3 Molecular Formula: C5H4Cl2N2 Formula Weight: 163.01 Melting Point: 41-45° UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00090472
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
Bod tání: 41…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00090472
CAS číslo: 1780-26-3
ADR: 8,III