Tisk…
2,3-Dimethylhydroquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,4-Dihydroxy-2,3-dimethylbenzene
300756-25G 300756-5G
SIAL300756-25GEA 22090 CZK
SIAL300756-25G SIAL300756-5G
2,3-Dimethylhydroquinone, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylhydroquinone
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
MDL Number: MFCD00009997
CAS číslo: 608-43-5