Tisk…
2,3-Dimethylhydroquinone 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1,4-Dihydroxy-2,3-dimethylbenzene
305110050 305110250 305111000
ACRO305110050EA 3870 CZK
ACRO305110050 ACRO305110250 ACRO305111000
2,3-Dimethylhydroquinone 97%
2,3-Dimethylhydroquinone
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Bod tání: 223…225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009997
CAS číslo: 608-43-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light brown to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %