Tisk…
Chlorohydroquinone 90% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Chlorobenzene-1,4-diol, 2-Chlorohydroquinone
208220050 208221000
ACRO208220050EA 721 CZK
ACRO208220050 ACRO208221000
Chlorohydroquinone 90% tech.
Chlorohydroquinone
Vzorec: C₆H₅ClO₂
Bod tání: 101…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002341
CAS číslo: 615-67-8
EINECS: 210-442-8
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %