Tisk…
2,5-Dichlorohydroquinone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21285.03 B21285.06
B21285.03EA 1220 CZK
B21285.03 B21285.06
2,5-Dichlorohydroquinone ≥97%
2,5-Dichlorohydroquinone
Purity: 97% CAS No.: 824-69-1 Molecular Formula: C6H4Cl2O2 Formula Weight: 179.00 Melting Point: 168-171° MDL No.: MFCD00041749
Vzorec: C₆H₄Cl₂O₂
Bod tání: 168…171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041749
CAS číslo: 824-69-1
EINECS: 212-533-8