2,5-Dibromohydroquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,5-Dibromobenzene-1,4-diol
574619-25G
574619-5G
SIAL574619-25GEA
8290
CZK
SIAL574619-25G
SIAL574619-5G
2,5-Dibromohydroquinone, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibromohydroquinone
Vzorec:
C₆H₄Br₂O₂ MW: 267,9 g/mol |
MDL Number:
MFCD00192664 CAS číslo: 14753-51-6 |