Tisk…
2,5-Dibromohydroquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,5-Dibromobenzene-1,4-diol
574619-25G 574619-5G
SIAL574619-25GEA 8290 CZK
SIAL574619-25G SIAL574619-5G
2,5-Dibromohydroquinone, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibromohydroquinone
Vzorec: C₆H₄Br₂O₂
MW: 267,9 g/mol
MDL Number: MFCD00192664
CAS číslo: 14753-51-6