Tisk…
Pyridoxal hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, Pyridoxal HCl
352710050 352710010 352710250 352711000 352715000
ACRO352710050EA 2730 CZK
ACRO352710050 ACRO352710010 ACRO352710250 ACRO352711000 ACRO352715000
Pyridoxal hydrochloride 99%
Pyridoxal hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀ClNO₃
MW: 203.62
Bod tání: 171…175 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012809
CAS číslo: 65-22-5
EINECS: 200-602-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 175 °C (Dec)
Titration with HClO4 ≥98.5 %