Tisk…
Methyl oxalyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl 2-chloro-2-oxoacetate, Methyl chloroglyoxylate
166000250 166000500
ACRO166000250EA 3720 CZK
ACRO166000250 ACRO166000500
Methyl oxalyl chloride 97%
Methyl oxalyl chloride
Vzorec: C₃H₃ClO₃
Bod varu: 118…120 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,33 g/cm³
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000705
CAS číslo: 5781-53-3
EINECS: 227-307-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4179 to 1.4199 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤200 APHA