Tisk…
Ethyl oxalyl chloride ≥98%
Dodavatel: abcr
Nebezpečí
14653-0500 AB108675 A14653.22 A14653.14 A14653.36 A14653.0B
ABCR14653-0500EA 0 CZK
ABCR14653-0500 ABCRAB108675 A14653.22 A14653.14 A14653.36 A14653.0B
Ethyl oxalyl chloride ≥98%
Ethyl oxalyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 4755-77-5 Molecular Formula: C4ClH5O3 Formula Weight: 136.53 Flash Point: 41°(105°F) Refractive Index: 1.4160 Boiling Point: 134-135° Beilstein Reference: 506725 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000706
Vzorec: C₄H₅ClO₃
Bod varu: 134…135 °C
Hustota: 1,226
Bod vzplanutí: 41 °C (105 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000706
CAS číslo: 4755-77-5
EINECS: 225-285-0
UN: 2920
ADR: 8,II