Tisk…

Ethyl oxalyl chloride 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

118780250 118781000 118785000
ACRO118780250EA 1180 CZK
ACRO118780250 ACRO118781000 ACRO118785000
Ethyl oxalyl chloride 98%
Ethyl oxalyl chloride
Vzorec: C₄H₅ClO₃
Bod varu: 135 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,22 g/cm³
Bod vzplanutí: 41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000706
CAS číslo: 4755-77-5
EINECS: 225-285-0
UN: 2920
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤200 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR