Tisk…
Chlorid vápenatý 2,75% (w/v) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
35652.AP 35652.K2
35652.APEA 1140 CZK
35652.AP 35652.K2
Chlorid vápenatý 2,75% (w/v) vodný roztok
Chlorid vápenatý
Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00010903
Vzorec: CaCl₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010903
CAS číslo: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8