Tisk…
Tetrahydrofuran stabilizovaný, Multisolvent®
Dodavatel: SCHARLAB
Nebezpečí
Synonyms: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
TE02281000 TE02282500
SCARTE02281000EA 0 CZK
SCARTE02281000 SCARTE02282500
Tetrahydrofuran stabilizovaný, Multisolvent®
Tetrahydrofuran
Vzorec: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Bod varu: 66 °C (1013 hPa)
Bod tání: –108,5 °C
Hustota: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –21,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005356
CAS číslo: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM