Tisk…
Phosphorus(V) fluoride
Dodavatel: abcr
AB104073.0250 AB104073.0050
ABCRAB104073.0250EA 0 CZK
ABCRAB104073.0250 ABCRAB104073.0050
Phosphorus(V) fluoride
Phosphorus(V) fluoride
Vzorec: F₅P
MW: 125.97
Bod tání: –83 °C
Hustota: 5.805 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00040326
CAS číslo: 7647-19-0
EINECS: 231-602-3
UN: 2198
ADR: 2
Merck Index: 12,07509