Tisk…
Divinylbenzene (mixture of isomers) stabilizovaný, technická kvalita, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: DVB, Divinylbenzene
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
M-Clarity™ quality level = MQ100
169099-1L 169099-250ML
SIAL169099-1LEA 9030 CZK
SIAL169099-1L SIAL169099-250ML
Divinylbenzene (mixture of isomers) stabilizovaný, technická kvalita, Sigma-Aldrich®
Divinylbenzene (mixture of isomers)
Vzorec: C₁₀H₁₀
MW: 130,19 g/mol
MDL Number: MFCD01778656
CAS číslo: 1321-74-0
EINECS: 215-325-5