Tisk…
Kyselina octová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
45726-1L-F 45726-2.5L-F
SIAL45726-1L-FEA 3860 CZK
SIAL45726-1L-F SIAL45726-2.5L-F
Kyselina octová, Sigma-Aldrich®
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
Bod varu: 118 °C (1013 hPa)
Bod tání: 17 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036152
CAS číslo: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM