Tisk…
1,1-Dimethoxyacetone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Pyruvaldehyde 1,1-dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxypropan-2-one, Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
M-Clarity™ quality level = MQ200
170216-100ML 170216-500ML
SIAL170216-100MLEA 1730 CZK
SIAL170216-100ML SIAL170216-500ML
1,1-Dimethoxyacetone, Sigma-Aldrich®
1,1-Dimethoxyacetone
Vzorec: C₅H₁₀O₃
Bod varu: 143 °C (1013 hPa)
Bod tání: –57 °C
Hustota: 1,0041 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008758
CAS číslo: 6342-56-9
EINECS: 228-735-4
UN: 1224
ADR: 3,III