Tisk…
Chlorid hořečnatý 1 mol/l (2 N) in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
63069-100ML 63069-500ML
SIAL63069-100MLEA 4330 CZK
SIAL63069-100ML SIAL63069-500ML
Chlorid hořečnatý 1 mol/l (2 N) in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Chlorid hořečnatý
Vzorec: MgCl₂
MW: 95.21
Bod varu: 1412
Bod tání: 715
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011106
CAS číslo: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684