Tisk…
Hydrogenuhličitan sodný 75 g/l in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Sodium bicarbonate
M-Clarity™ quality level = MQ300
S8761-100ML S8761-500ML
SIALS8761-100MLEA 452 CZK
SIALS8761-100ML SIALS8761-500ML
Hydrogenuhličitan sodný 75 g/l in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Hydrogenuhličitan sodný
Vzorec: NaHCO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003528
CAS číslo: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM